Få mere at vide
(3R,5R,6E)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorphenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptensyre-calciumsalt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R,5R,6E)-Pitavastatin Calcium |
| CAS | 254452-96-5 |
| Molekylær formel | 2 C25 H23 F N O4 . Ca |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6-Heptenoic acid, 7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-, calcium salt (2:1), (3R,5R,6E)-, 5-epi-NK-104, (3R,5R,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid hemicalcium salt, (3R,5R,6E)-Pit |
| InChI formel | InChI=1S/2C25H24FNO4.Ca/c2*26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-18(28)13-19(29)14-23(30)31;/h2*1-4,7-12,16,18-19,28-29H,5-6,13-14H2,(H,30,31);/q;;+2/p-2/b2*12-11+;/t2*18-,19+;/m00./s1 |
| SMIL | [Ca+2].O[C@H](C[C@@H](O)\C=C\c1c(nc2ccccc2c1c3ccc(F)cc3)C4CC4)CC(=O)[O-].O[C@H](C[C@@H](O)\C=C\c5c(nc6ccccc6c5c7ccc(F)cc7)C8CC8)CC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | calcium; (E,3R,5R)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorofhenyl)quinolin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 880.984 |
| Formel vægt | 880.285 |