Få mere at vide
(3R,5R)-5-(3-Hydroxyphenyl)-3-[[(1R)-1-phenylethyl]amino]-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R,5R)-5-(3-Hydroxyphenyl)-3-(((1R)-1-phenylethyl)amino)-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-2-pyrrolidinone |
| CAS | 1059188-84-9 |
| Molekylær formel | C25 H23 F3 N2 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (3R,5R)-5-(3-Hydroxyphenyl)-3-[[(1R)-1-phenylethyl]amino]-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C25H23F3N2O2/c1-16(17-6-3-2-4-7-17)29-22-15-23(18-8-5-9-21(31)14-18)30(24(22)32)20-12-10-19(11-13-20)25(26,27)28/h2-14,16,22-23,29,31H,15H2,1H3/t16-,22-,23-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](N[C@@H]1C[C@@H](N(C1=O)c2ccc(cc2)C(F)(F)F)c3cccc(O)c3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | (3R,5R)-5-(3-hydroxyphenyl)-3-[[(1R)-1-phenylethyl]amino]-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 440.457 |
| Formel vægt | 440.171 |