Få mere at vide
(3R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxamide (Lactam of S-Carboxymethyl-L-cysteinamide), Mikromol™
Artikelnummer. 17982786
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17982786 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17982786 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0236.190025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxamide (Lactam of S-Carboxymethyl-L-cysteinamide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxamide
CAS 2165523-96-4
Analyt- eller komponentnavne (3R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C5 H8 N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (3R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxamide, Lactam of S-Carboxymethyl-L-cysteinamide
InChI formel InChI=1S/C5H8N2O2S/c6-5(9)3-1-10-2-4(8)7-3/h3H,1-2H2,(H2,6,9)(H,7,8)/t3-/m0/s1
SMIL NC(=O)[C@@H]1CSCC(=O)N1
IUPAC navn (3R)-5-oxothiomorpholine-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 160.19
Mængde 25 mg
Formel vægt 160.0306 g/mol