Få mere at vide
(3R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxamide (Lactam of S-Carboxymethyl-L-cysteinamide), Mikromol™
Beskrivelse
(3R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxamide (Lactam of S-Carboxymethyl-L-cysteinamide)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxamide |
| CAS | 2165523-96-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | (3R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H8 N2 O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (3R)-5-Oxothiomorpholine-3-carboxamide, Lactam of S-Carboxymethyl-L-cysteinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O2S/c6-5(9)3-1-10-2-4(8)7-3/h3H,1-2H2,(H2,6,9)(H,7,8)/t3-/m0/s1 |
| SMIL | NC(=O)[C@@H]1CSCC(=O)N1 |
| IUPAC navn | (3R)-5-oxothiomorpholine-3-carboxamide |
| Vis mere |