Få mere at vide
(3R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-[(1S)-1-hydroxy-2-methylpropyl]-3-methyl-2-pyrrolidinone-5-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-[(1S)-1-hydroxy-2-methylpropyl]-3-met |
| CAS | 145451-97-4 |
| Molekylær formel | C10 H17 N O5 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO5/c1-4(2)6(12)10(9(15)16)7(13)5(3)8(14)11-10/h4-7,12-13H,1-3H3,(H,11,14)(H,15,16)/t5-,6+,7+,10-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@H](O)[C@]1(NC(=O)[C@H](C)[C@@H]1O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4R)-3-hydroxy-2-[(1S)-1-hydroxy-2-methylpropyl]-4-methyl-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.25 |
| Formel vægt | 231.1107 |