Få mere at vide
(3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)dihydrofuran-2(3H)-one, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31006648
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
100mg
10g
1g
250mg
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31006648 25 g 25g
31001112 250 mg 250mg
31005296 10 g 10g
30996371 5 g 5g
30998181 100 mg 100mg
30993904 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31006648 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD10562425g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)dihydrofuran-2(3H)-one
CAS 5336-08-3
Molekylær formel C5H8O5
MDL nummer MFCD00063241
Mængde 25 g
SMIL O[C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)C(O1)=O
Molekylvægt (g/mol) 148.11
Procent renhed 95%