Få mere at vide
(3R,4S)-3-Hydroxy-4-phenyl-2-azetidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R,4S)-3-Hydroxy-4-phenyl-2-azetidinone |
| CAS | 132127-34-5 |
| Molekylær formel | C9 H9 N O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO2/c11-8-7(10-9(8)12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-8,11H,(H,10,12)/t7-,8+/m0/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@H](NC1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (3R,4S)-3-hydroxy-4-phenylazetidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.17 |
| Formel vægt | 163.0633 |