Få mere at vide
(3R,4S)-3,4,7,8-Tetrahydro-3,4-dihydroxy-1(2H)-azocinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R,4S)-3,4,7,8-Tetrahydro-3,4-dihydroxy-1(2H)-azocinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| CAS | 1315552-01-2 |
| Molekylær formel | C15 H19 N O4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO4/c17-13-8-4-5-9-16(10-14(13)18)15(19)20-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-4,6-8,13-14,17-18H,5,9-11H2/t13-,14+/m0/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1CN(CCC=C[C@@H]1O)C(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | benzyl (3R,4S)-3,4-dihydroxy-3,4,7,8-tetrahydro-2H-azocine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.31566 |
| Formel vægt | 277.1314 |