Få mere at vide
(3R,4S)-1-Benzoyl-3-(1-ethoxyethoxy)-4-phenyl-azetidin-2-one, Mikromol™
Beskrivelse
(3R,4S)-1-Benzoyl-3-(1-ethoxyethoxy)-4-phenyl-azetidin-2-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R,4S)-1-Benzoyl-3-(1-ethoxyethoxy)-4-phenyl-azetidin-2-one |
| CAS | 201856-53-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (3R,4S)-1-Benzoyl-3-(1-ethoxyethoxy)-4-phenyl-azetidin-2-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H21 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Azetidinone, 1-benzoyl-3-(1-ethoxyethoxy)-4-phenyl-, (3R,4S)-, 2-Azetidinone, 1-benzoyl-3-(1-ethoxyethoxy)-4-phenyl-, [3R-(3α,4α)]-[partial]- |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21NO4/c1-3-24-14(2)25-18-17(15-10-6-4-7-11-15)21(20(18)23)19(22)16-12-8-5-9-13-16/h4-14,17-18H,3H2,1-2H3/t14?,17-,18+/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(C)O[C@@H]1[C@@H](N(C(=O)c2ccccc2)C1=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | (3R,4S)-1-benzoyl-3-(1-ethoxyethoxy)-4-phenyl-azetidin-2-one |
| Vis mere |