Få mere at vide
(3R,4S)-1-Benzoyl-3-(1-ethoxyethoxy)-4-phenyl-azetidin-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30051540
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051540 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051540 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1489.110100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3R,4S)-1-Benzoyl-3-(1-ethoxyethoxy)-4-phenyl-azetidin-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3R,4S)-1-Benzoyl-3-(1-ethoxyethoxy)-4-phenyl-azetidin-2-one
CAS 201856-53-3
Analyt- eller komponentnavne (3R,4S)-1-Benzoyl-3-(1-ethoxyethoxy)-4-phenyl-azetidin-2-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H21 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Azetidinone, 1-benzoyl-3-(1-ethoxyethoxy)-4-phenyl-, (3R,4S)-, 2-Azetidinone, 1-benzoyl-3-(1-ethoxyethoxy)-4-phenyl-, [3R-(3α,4α)]-[partial]-
InChI formel InChI=1S/C20H21NO4/c1-3-24-14(2)25-18-17(15-10-6-4-7-11-15)21(20(18)23)19(22)16-12-8-5-9-13-16/h4-14,17-18H,3H2,1-2H3/t14?,17-,18+/m0/s1
SMIL CCOC(C)O[C@@H]1[C@@H](N(C(=O)c2ccccc2)C1=O)c3ccccc3
IUPAC navn (3R,4S)-1-benzoyl-3-(1-ethoxyethoxy)-4-phenyl-azetidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 339.38
Mængde 100 mg
Formel vægt 339.1471 g/mol