Få mere at vide
(3R,4R)-Dihydro-3,4-bis(phenylmethoxy)-2,5-furandione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R,4R)-Dihydro-3,4-bis(phenylmethoxy)-2,5-furandione |
| CAS | 97506-01-9 |
| Molekylær formel | C18H16O5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16O5/c19-17-15(21-11-13-7-3-1-4-8-13)16(18(20)23-17)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12H2 |
| SMIL | O=C([C@H](OCC1=CC=CC=C1)[C@H]2OCC3=CC=CC=C3)OC2=O |
| IUPAC navn | (3R,4R)-3,4-bis(benzyloxy)dihydrofuran-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.32 |
| Formel vægt | 312.1 |