Få mere at vide
(3R,4R,5R)-3-(1-Ethylpropoxy)-4-hydroxy-5-[(methylsulfonyl)oxy]-1-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R,4R,5R)-3-(1-Ethylpropoxy)-4-hydroxy-5-[(methylsulfonyl)oxy]-1-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O7S/c1-5-11(6-2)21-12-8-10(15(17)20-7-3)9-13(14(12)16)22-23(4,18)19/h8,11-14,16H,5-7,9H2,1-4H3/t12-,13-,14-/m1/s1 |
| Formel vægt | 350.1399 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?