Få mere at vide
(3R,4R,4aS,7R,8S,8aR)-Hexahydro-3-hydroxy-4,7-dimethyl-8-(3-oxobutyl)-1,2-benzodioxin-8a(3H)-carboxaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R,4R,4aS,7R,8S,8aR)-Hexahydro-3-hydroxy-4,7-dimethyl-8-(3-oxobutyl)-1,2-benzodioxin-8a(3H)-carboxaldehyde |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O5/c1-9-4-6-13-11(3)14(18)19-20-15(13,8-16)12(9)7-5-10(2)17/h8-9,11-14,18H,4-7H2,1-3H3/t9-,11-,12+,13+,14-,15-/m1/s1 |
| Formel vægt | 284.1624 |