Få mere at vide
(3R,4R)-4-Acetoxy-3-[(R)-1-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]-2-azetidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R,4R)-4-Acetoxy-3-[(R)-1-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]-2-azetidinone |
| CAS | 76855-69-1 |
| Molekylær formel | C13 H25 N O4 Si |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | [3R-[3α(R*),4β]]-4-(Acetyloxy)-3-[1-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethyl]-2-azetidinone, (1'R,3R,4R)-4-Acetoxy-3-(1'-tert-butyldimethylsilyloxyethyl)-2-azetidinone, (3R,4R)-4-Acetoxy-3-[(R)-1-(tert-butyldimethylsiloxy)ethyl]azetidin-2-one, (3R,4R)-4-Acetoxy-3-[(R)-1-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]azetidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H25NO4Si/c1-8(18-19(6,7)13(3,4)5)10-11(16)14-12(10)17-9(2)15/h8,10,12H,1-7H3,(H,14,16)/t8-,10+,12-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]1[C@H](NC1=O)OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3R)-3-[(1R)-1-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyethyl]-4-oxoazetidin-2-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.43 |
| Formel vægt | 287.1553 |