missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3R,4R)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]dihydrofuran-2(3H)-one Hydrochloride (Isopilocarpine Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivelse
(3R,4R)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]dihydrofuran-2(3H)-one Hydrochloride (Isopilocarpine Hydrochloride)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R,4R)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]dihydrofuran-2(3H)-one Hydrochloride (Isopilocarpine Hydrochloride) |
| CAS | 28958-85-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | (3R,4R)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]dihydrofuran-2(3H)-one Hydrochloride (Isopilocarpine Hydrochloride) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Pilocarpine Hydrochloride Imp. A (EP), Pilocarpine Imp. A (EP), (3R,4R)-3-Ethyl-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]dihydrofuran-2(3H)-one Hydrochloride, Pilocarpine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Isopilocarpine Hydrochloride, Pilocarpine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Pilocarpine Nitrate Impurity A as Hydrochloride, Pilocarpine Impurity A as Hydrochloride, Pilocarpine Impurity A as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10+;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CC[C@@H]1[C@@H](Cc2cncn2C)COC1=O |
| IUPAC navn | (3R,4R)-3-ethyl-4-[(3-methylimidazol-4-yl)methyl]oxolan-2-one;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?