Få mere at vide
(3R,4R)-3-[(6-Amino-4-pyrimidinyl)methylamino]-4-methyl-Beta-oxo-1-piperidinepropanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R,4R)-3-[(6-Amino-4-pyrimidinyl)methylamino]-4-methyl-beta-oxo-1-piperidinepropanenitrile |
| Analyt- eller komponentnavne | (3R,4R)-3-[(6-Amino-4-pyrimidinyl)methylamino]-4-methyl-beta-oxo-1-piperidinepropanenitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N6O/c1-10-4-6-20(14(21)3-5-15)8-11(10)19(2)13-7-12(16)17-9-18-13/h7,9-11H,3-4,6,8H2,1-2H3,(H2,16,17,18)/t10-,11+/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 288.1699 |