Få mere at vide
(+)-(3R,4R)-3,4-Dimethyl-4-(3-hydroxyphenyl)piperidine, TRC
Artikelnummer. 30372785
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372785 250 mg
30383061 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30372785 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD479035250MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119193-19-0
Molekylær formel C13H19NO
Molekylvægt (g/mol) 205.3
Synonym 3-[(3R,4R)-3,4-Dimethyl-4-piperidinyl]phenol, (3R-cis)-3-(3,4-dimethyl-4-piperidinyl)phenol, (+)-(3R,4R)-3,4-Dimethyl-4-(3-hydroxyphenyl)piperidine, (+)-(3R,4R)-Dimethyl-4-(3-hydroxyphenyl)piperidine
SMIL C[C@H]1CNCC[C@@]1(C)c2cccc(O)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-(3R,4R)-3,4-Dimethyl-4-(3-hydroxyphenyl)piperidine
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19NO/c1-10-9-14-7-6-13(10,2)11-4-3-5-12(15)8-11/h3-5,8,10,14-15H,6-7,9H2,1-2H3/t10-,13+/m0/s1
Formel vægt 205.1467