Få mere at vide
(3R)-4-cyano-3-hydroxybutansyre ethylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R)-4-Cyano-3-hydroxybutanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 141942-85-0 |
| Molekylær formel | C7H11NO3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (3R)-4-Cyano-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, (R)-4-Cyano-3-hydroxybutyric Acid Ethyl Ester, (R)-Ethyl 4-Cyano-3-hydroxybutanoate, (R)-Ethyl 4-Cyano-3-hydroxybutanoate, Ethyl (R)-4-Cyano-3-hydroxybutanoate, Ethyl (R)-4-Cyano-3-hydroxybutyrate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-6(9)3-4-8/h6,9H,2-3,5H2,1H3/t6-/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)C[C@H](O)CC#N |
| IUPAC navn | ethyl (3R)-4-cyano-3-hydroxybutanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.17 |
| Formel vægt | 157.0739 |