Få mere at vide
(3R,3aR,6S,6aR)-3,6-Dimethoxyhexahydrofuro[3,2-b]furan, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31004118
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
10g
1kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31004118 5 g 5g
30994588 10 g 10g
30993494 500 g 500g
31002055 25 g 25g
31001231 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31004118 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1354005g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3R,3aR,6S,6aR)-3,6-Dimethoxyhexahydrofuro[3,2-b]furan
CAS 5306-85-4
Molekylær formel C8H14O4
MDL nummer MFCD00064828
Mængde 5 g
SMIL CO[C@H]1CO[C@@]2([H])[C@]1([H])OC[C@H]2OC
Molekylvægt (g/mol) 174.19
Procent renhed 97%