Få mere at vide
(3R)-3-(Prop-2-yn-1-ylamino)indan-1-one (3-Ketorasagiline), Mikromol™
Artikelnummer. 30051185
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051185 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051185 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3667.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3R)-3-(Prop-2-yn-1-ylamino)indan-1-one (3-Ketorasagiline)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3R)-2,3-Dihydro-3-(2-propyn-1-ylamino)-1H-inden-1-one
CAS 1312077-05-6
Analyt- eller komponentnavne (3R)-2,3-Dihydro-3-(2-propyn-1-ylamino)-1H-inden-1-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H11 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-3-(2-propyn-1-ylamino)-, (3R)-, (3R)-3-(Prop-2-yn-1-ylamino)indan-1-one, (3R)-3-(Prop-2-ynylamino)-2,3-dihydroinden-1-one, (3R)-3-[(Prop-2-yn-1-yl)amino]-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
InChI formel InChI=1S/C12H11NO/c1-2-7-13-11-8-12(14)10-6-4-3-5-9(10)11/h1,3-6,11,13H,7-8H2/t11-/m1/s1
SMIL O=C1C[C@@H](NCC#C)c2ccccc12
IUPAC navn (3R)-3-(prop-2-ynylamino)-2,3-dihydroinden-1-one
Molekylvægt (g/mol) 185.22
Mængde 25 mg
Formel vægt 185.0841 g/mol