Få mere at vide
(3R)-3-(Prop-2-yn-1-ylamino)indan-1-one (3-Ketorasagiline), Mikromol™
Beskrivelse
(3R)-3-(Prop-2-yn-1-ylamino)indan-1-one (3-Ketorasagiline)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R)-2,3-Dihydro-3-(2-propyn-1-ylamino)-1H-inden-1-one |
| CAS | 1312077-05-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | (3R)-2,3-Dihydro-3-(2-propyn-1-ylamino)-1H-inden-1-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H11 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-3-(2-propyn-1-ylamino)-, (3R)-, (3R)-3-(Prop-2-yn-1-ylamino)indan-1-one, (3R)-3-(Prop-2-ynylamino)-2,3-dihydroinden-1-one, (3R)-3-[(Prop-2-yn-1-yl)amino]-2,3-dihydro-1H-inden-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO/c1-2-7-13-11-8-12(14)10-6-4-3-5-9(10)11/h1,3-6,11,13H,7-8H2/t11-/m1/s1 |
| SMIL | O=C1C[C@@H](NCC#C)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | (3R)-3-(prop-2-ynylamino)-2,3-dihydroinden-1-one |
| Vis mere |