Få mere at vide
(3R)-3-Hydroxy Quinine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R)-3-Hydroxy Quinine |
| CAS | 128241-59-8 |
| Molekylær formel | C20 H24 N2 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O3/c1-3-20(24)12-22-9-7-13(20)10-18(22)19(23)15-6-8-21-17-5-4-14(25-2)11-16(15)17/h3-6,8,11,13,18-19,23-24H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,18-,19+,20-/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@]4(O)C=C)c2c1 |
| IUPAC navn | (2S,4S,5R)-5-ethenyl-2-[(R)-hydroxy-(6-methoxyquinolin-4-yl)methyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-5-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.42 |
| Formel vægt | 340.1787 |