Få mere at vide
(3R)-3-Hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one (Pantolacton), Mikromol™
Artikelnummer. 30052697
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052697 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052697 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1352.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(3R)-3-hydroxy-4,4-dimethyldihydrofuran-2(3H)-one (Pantolactone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pantolactone
CAS 599-04-2
Analyt- eller komponentnavne Pantolactone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H10 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym D-(-)-Pantolactone
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
SMIL CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O
IUPAC navn (3R)-3-hydroxy-4,4-dimethyloxolan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 130.14
Mængde 25 mg
Formel vægt 130,063 g/mol