Få mere at vide
(3R)-3-Hydroxy-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2,5-pyrrolidinedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R)-3-Hydroxy-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2,5-pyrrolidinedione |
| CAS | 1312764-95-6 |
| Molekylær formel | C12H13NO4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (R)-3-Hydroxy-1-(4-methoxybenzyl)pyrrolidine-2,5-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO4/c1-17-9-4-2-8(3-5-9)7-13-11(15)6-10(14)12(13)16/h2-5,10,14H,6-7H2,1H3/t10-/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc(CN2C(=O)C[C@@H](O)C2=O)cc1 |
| IUPAC navn | (3R)-3-hydroxy-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyrrolidine-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.24 |
| Formel vægt | 235.0845 |