Få mere at vide
(3R)-3-(Benzoylamino)-4-oxo-pentanoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R)-3-(Benzoylamino)-4-oxo-pentanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1246820-00-7 |
| Molekylær formel | C13H15NO4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO4/c1-9(15)11(8-12(16)18-2)14-13(17)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)/t11-/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)C[C@@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)C |
| IUPAC navn | methyl (3R)-3-benzamido-4-oxopentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.26 |
| Formel vægt | 249.1001 |