Få mere at vide
(3R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050303
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050303 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050303 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3378.180025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic Acid
CAS 936630-57-8
Analyt- eller komponentnavne (3R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H10 F3 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenebutanoic acid, β-amino-2,4,5-trifluoro-, (βR)-, (βR)-β-Amino-2,4,5-trifluorobenzenebutanoic acid, (3R)-3-Amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid
InChI formel InChI=1S/C10H10F3NO2/c11-7-4-9(13)8(12)2-5(7)1-6(14)3-10(15)16/h2,4,6H,1,3,14H2,(H,15,16)/t6-/m1/s1
SMIL N[C@@H](CC(=O)O)Cc1cc(F)c(F)cc1F
IUPAC navn (3R)-3-amino-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 233.1871
Mængde 25 mg
Formel vægt 233.0664 g/mol