Få mere at vide
(3R)-3,6-Dihydro-2H-1,4-thiazine-3,5-dicarboxylic Acid 3-Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R)-3,6-Dihydro-2H-1,4-thiazine-3,5-dicarboxylic Acid 3-Ethyl Ester |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO4S/c1-2-13-8(12)6-4-14-3-5(9-6)7(10)11/h6H,2-4H2,1H3,(H,10,11)/t6-/m0/s1 |
| Formel vægt | 217.0409 |