Få mere at vide
(3R)-3-[4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-1-piperidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R)-3-[4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-1-piperidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| CAS | 2012523-59-8 |
| Molekylær formel | C30 H28 N6 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (R)-Benzyl 3-(4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)piperidine-1-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C30H28N6O3/c31-28-26-27(22-13-15-25(16-14-22)39-24-11-5-2-6-12-24)34-36(29(26)33-20-32-28)23-10-7-17-35(18-23)30(37)38-19-21-8-3-1-4-9-21/h1-6,8-9,11-16,20,23H,7,10,17-19H2,(H2,31,32,33)/t23-/m1/s1 |
| SMIL | Nc1ncnc2c1c(nn2[C@@H]3CCCN(C3)C(=O)OCc4ccccc4)c5ccc(Oc6ccccc6)cc5 |
| IUPAC navn | benzyl (3R)-3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]piperidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 520.582 |
| Formel vægt | 520.222 |