Få mere at vide
(3R)-2-(4-Fluorophenyl)-3-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-azaspiro[3.5]nonane-1,7-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R)-2-(4-Fluorophenyl)-3-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-azaspiro[3.5]nonane-1,7-dione |
| CAS | 194367-70-9 |
| Molekylær formel | C27H24FNO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (R)-2-(4-Fluorophenyl)-3-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-azaspiro[3.5]nonane-1,7-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C27H24FNO3/c28-21-8-10-22(11-9-21)29-25(27(26(29)31)16-14-23(30)15-17-27)20-6-12-24(13-7-20)32-18-19-4-2-1-3-5-19/h1-13,25H,14-18H2/t25-/m1/s1 |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)N2[C@H](c3ccc(OCc4ccccc4)cc3)C5(CCC(=O)CC5)C2=O |
| IUPAC navn | (1R)-2-(4-fluorophenyl)-1-(4-phenylmethoxyphenyl)-2-azaspiro[3.5]nonane-3,7-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 429.48 |
| Formel vægt | 429.174 |