missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3R)-2-(4-Fluorophenyl)-3-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-azaspiro[3.5]nonane-1,7-dione, TRC

Artikelnummer. 30406024
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406024 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406024 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5954205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3R)-2-(4-Fluorophenyl)-3-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-azaspiro[3.5]nonane-1,7-dione
CAS 194367-70-9
Molekylær formel C27H24FNO3
Mængde 5 mg
Synonym (R)-2-(4-Fluorophenyl)-3-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-azaspiro[3.5]nonane-1,7-dione
InChI formel InChI=1S/C27H24FNO3/c28-21-8-10-22(11-9-21)29-25(27(26(29)31)16-14-23(30)15-17-27)20-6-12-24(13-7-20)32-18-19-4-2-1-3-5-19/h1-13,25H,14-18H2/t25-/m1/s1
SMIL Fc1ccc(cc1)N2[C@H](c3ccc(OCc4ccccc4)cc3)C5(CCC(=O)CC5)C2=O
IUPAC navn (1R)-2-(4-fluorophenyl)-1-(4-phenylmethoxyphenyl)-2-azaspiro[3.5]nonane-3,7-dione
Molekylvægt (g/mol) 429.48
Formel vægt 429.174
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.