Få mere at vide
(3R)-1-Methyl-3-Pyrrolidinemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3R)-1-Methyl-3-Pyrrolidinemethanol |
| CAS | 1210935-33-3 |
| Molekylær formel | C6 H13 N O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Pyrrolidinemethanol, 1-methyl-, (3R)-, (3R)-1-Methyl-3-pyrrolidinemethanol, ((3R)-1-Methylpyrrolidin-3-yl)methanol, (R)-(1-Methylpyrrolidin-3-yl)methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO/c1-7-3-2-6(4-7)5-8/h6,8H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1 |
| SMIL | CN1CC[C@@H](CO)C1 |
| IUPAC navn | [(3R)-1-methylpyrrolidin-3-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.17 |
| Formel vægt | 115.0997 |