missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3PO, MedChemExpress
Beskrivelse
3PO is a inhibitor of (PFKFB3). 3PO attenuates the proliferation of several cancer cell lines with IC50s of 1.4-24 μmol/L. 3PO suppresses glucose uptake and decreases the intracellular concentra tion of Fru-2,6-BP, lactate, ATP, NAD+, and NADH. 3PO can be used for the research of cancer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3PO |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 18550-98-6 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H10N2O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 60 mg/mL (285.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC=NC=C1)/C=C/C2=CC=CN=C2 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?