Få mere at vide
3M™ Versaflo™ TR-Serie PAPR tilbehør, gnistfanger
Artikelnummer. 15709897 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Mængde:
2/Cs.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15709897 2/Cs. Hver
1 options
Artikelnummer. 15709897 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000103970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00 DKK
    83.09 DKK / Pakke med 1
    Spare 45.91 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Når TR-362 gnistfangeren er installeret inde i filterdækslet på TR-300 PAPR, hjælper den med at beskytte HE-filteret og PAPR-enheden mod skader på grund af gnister eller andre varme materialer.
  • 3M Katalog# TR-362
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Produkttype Gnistfanger
Til brug med (applikation) Beskytter filteret og den drevne luftrensende åndedrætsværn mod skader på grund af gnister eller andre varme materialer
Til brug med (udstyr) Versaflo TR-seriens PAPR-system
Model- TR-362
Mængde 2/Cs.