Få mere at vide
3M™ Versaflo™ TR-serien PAPR bælter
Artikelnummer. p-4186959 Shop alle 3M produkter
Materiale:
Læder
Polyester
Vinyl
Længde (engelsk):
51,9 tommer.
62,2 tommer.
72,8 tommer.
Længde (metrisk):
132 cm
158 cm
185 cm
Til brug med (applikation):
Heavy Duty Arbejdsmiljø
Ideel til hvor varme partikler kan være til stede
Standard arbejdsmiljø
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11783906
Brand: 3M™ 7100006958
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med TR-300 Series PAPR-systemer.
  • TR-325 er et økonomisk, brugervenligt webbælte til brug med 3M™ Versaflo™ TR-300 PAPR.
  • TR-326 er et slidstærkt læderbælte til brug med 3M™ Versaflo™ TR-300 PAPR og Speedglas™ TR-300-SG PAPR.
  • TR-327 er et behageligt vinylbælte, der er nemt at rengøre, til brug med 3M™ Versaflo™/Speedglas™ TR-300 PAPR.
  • 3M Katalog# TR-325 , 3M Katalog# TR-326 , 3M Katalog# TR-327
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Materiale Polyester
Produkttype Bælte
Til brug med (applikation) Standard arbejdsmiljø
Til brug med (udstyr) Tr-300 Versaflo™ og Speedglas™ Drevet luftrensende åndedrætsværn
Model- TR-325
Længde (engelsk) 72,8 tommer.
Længde (metrisk) 185 cm