Få mere at vide
3M™ Versaflo™ TR-serien PAPR bælter
Artikelnummer. 11783906 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Materiale:
Læder
Polyester
Vinyl
Længde (engelsk):
51,9 tommer.
62,2 tommer.
72,8 tommer.
Længde (metrisk):
132 cm
158 cm
185 cm
Til brug med (applikation):
Heavy Duty Arbejdsmiljø
Ideel til hvor varme partikler kan være til stede
Standard arbejdsmiljø
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Længde (engelsk) Længde (metrisk) Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
11783906 Polyester 72,8 tommer. 185 cm Standard arbejdsmiljø Hver
11793906 Læder 51,9 tommer. 132 cm Ideel til hvor varme partikler kan være til stede Hver
11703916 Vinyl 62,2 tommer. 158 cm Heavy Duty Arbejdsmiljø Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11783906 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100006958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00 DKK
    220.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 147.69 DKK
    40% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Til brug med TR-300 Series PAPR-systemer.
  • TR-325 er et økonomisk, brugervenligt webbælte til brug med 3M™ Versaflo™ TR-300 PAPR.
  • TR-326 er et slidstærkt læderbælte til brug med 3M™ Versaflo™ TR-300 PAPR og Speedglas™ TR-300-SG PAPR.
  • TR-327 er et behageligt vinylbælte, der er nemt at rengøre, til brug med 3M™ Versaflo™/Speedglas™ TR-300 PAPR.
  • 3M Katalog# TR-325 , 3M Katalog# TR-326 , 3M Katalog# TR-327
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Materiale Polyester
Produkttype Bælte
Til brug med (applikation) Standard arbejdsmiljø
Til brug med (udstyr) Tr-300 Versaflo™ og Speedglas™ Drevet luftrensende åndedrætsværn
Model- TR-325
Længde (engelsk) 72,8 tommer.
Længde (metrisk) 185 cm