Få mere at vide
3M™ Versaflo™ TR-600 Series PAPR tilbehør, gnistfanger
Artikelnummer. 15589295 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Mængde:
2/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15589295 2/Cs. Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15589295 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100035845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00 DKK
    172.70 DKK / Pakke med 2
    Spare 96.30 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Til brug med Versaflo™ TR-600 serien PAPR.
  • TR-662 gnistfanger bruges sammen med alle TR-600-seriens filtre og patroner
  • Beskytter TR-6000-seriens filtre og patroner mod potentiel skade på grund af gnister
  • Fungerer som forfilter ved at fange større partikler, der ville belaste hovedfilteret
  • Fleksibel anvendelse som TR-662 kan bruges med TR-6600 forfilter
  • Reducerer driftsomkostningerne ved at forlænge levetiden for TR-6000-seriens filtre og patroner
  • Farve: Sølv
  • 3M Katalog# TR-662
Applikationer:
Sundhedspleje
Certificeringer
NIOSH godkendt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sølv
Engangs Genanvendelig
Produkttype Gnistfanger
Til brug med (applikation) Sundhedspleje
Til brug med (udstyr) Versaflo™ TR-600 Series PAPR System
Model- TR-662
Mængde 2/Cs.