Få mere at vide
3M™ Versaflo™ TR-600 Series PAPR bælter og forlængere
Artikelnummer. 15539305 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Produkttype:
Bælte
Til brug med (applikation):
Sundhedspleje, farmaceutiske produkter, anvendelse af pesticider, dyreforarbejdning, laboratorier, atomenergi, kosmetik, farmaceutisk forskning og produktion, genbrug, tørfoder
Sundhedspleje, nedlukning, lægemidler, støberier, sanering, nedrivning, aggregater, træbearbejdning, støbning
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
15539305 Bælte Sundhedspleje, farmaceutiske produkter, anvendelse af pesticider, dyreforarbejdning, laboratorier, atomenergi, kosmetik, farmaceutisk forskning og produktion, genbrug, tørfoder Hver
15569255 Bælte Sundhedspleje, nedlukning, lægemidler, støberier, sanering, nedrivning, aggregater, træbearbejdning, støbning Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15539305 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100222674
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00 DKK
    799.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 530.25 DKK
    39% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Til brug med Versaflo™ TR-600 serien PAPR
TR-626 bælte med høj holdbarhed
  • Komfortabelt bælte på grund af ergonomisk design
  • Holdbar konstruktion og nem at bruge
  • Læderledninger gør den velegnet til slibning
  • En del af TR-613N og TR-616N samlinger, TR-600-HIK klar til brug
  • Kan rumme taljestørrelser op til 52 tommer.
  • Anvendelser: Sundhedspleje, nedlukning, farmaceutisk, støberier, sanering, nedrivning, aggregater, træbearbejdning, støbning
  • Farve: Grå
  • TR-626X bælteforlænger
    • Komfortabel på grund af ergonomisk design
    • Nem at bruge forlænger
    • Gør det muligt at bære TR-626 bælte komfortabelt, når der er behov for yderligere bæltelængde
    • Flere TR-626X bælteforlængere kan tilsluttes i serie
    • Anvendelser: Sundhedspleje, nedlukning, støberier, sanering, nedrivning, aggregater, træbearbejdning, støbning
    • Farve: Grå
    • TR-627 Easy Clean bælte
      • Komfortabel på grund af ergonomisk design
      • Let at bruge bælte
      • Glatte overflader gør det nemmere at rengøre
      • En del af TR-614N og TR-617N samlinger, TR-600-ECK Ready-to-Use Kit
      • Kan rumme taljestørrelser op til 52 tommer.
      • Anvendelser: Sundhedspleje, Farmaceutisk, Pesticidapplikation, Dyreforarbejdning, Laboratorier, Nuklear energi, Kosmetik, Farmaceutisk forskning og produktion, Genbrug, Tørfoder
      • Farve: Grå
      • TR-627X bælteforlænger
        • Komfortabel på grund af ergonomisk design
        • Nem at bruge forlænger
        • Gør det muligt at bære TR-627 bælte komfortabelt, når der er behov for yderligere bæltelængde
        • Flere TR-627X bælteforlængere kan tilsluttes i serie
        • Anvendelser: Sundhedspleje, Farmaceutisk, Pesticidapplikation, Dyreforarbejdning, Laboratorier, Nuklear energi, Kosmetik, Farmaceutisk forskning og produktion, Genbrug, Tørfoder
        • Farve: Grå
        • 3M Katalog# TR-626, TR-626X, TR-627, TR-627X
Certificeringer
NIOSH godkendt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Engangs Genanvendelig
Produkttype Bælte
Til brug med (applikation) Sundhedspleje, farmaceutiske produkter, anvendelse af pesticider, dyreforarbejdning, laboratorier, atomenergi, kosmetik, farmaceutisk forskning og produktion, genbrug, tørfoder
Til brug med (udstyr) Versaflo™ TR-600 serien PAPR
Model- TR-627
Mængde 1 stk.