Få mere at vide
3M™ Versaflo™ TR-600-serien PAPR-tilbehør, luftstrømsindikator TR-971
Artikelnummer. 15599265 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Versaflo™ TR-600 Series PAPR System
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15599265 Versaflo™ TR-600 Series PAPR System Hver
1 options
Artikelnummer. 15599265 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100035846
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.00 DKK
    229.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 103.27 DKK
    31% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Muliggør bekræftelse af luftstrømsniveauer i TR-600-serien PAPR.
  • Bekræfter fabrikskalibrering af luftstrømmen
  • Designet til at muliggøre test ved forskellige højder og temperaturer inden for driftsområdet for PAPR-systemet
  • Let at bruge
  • Applikationer:
    Anbefalet industri: Sundhedspleje, farmaceutisk, tung industri, fremstilling, generel fremstilling
  • 3M Katalog# TR-971
Certificeringer
NIOSH godkendt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Produkttype Luftstrømsindikator
Til brug med (udstyr) Versaflo™ TR-600 Series PAPR System
Model- TR-971
Mængde 1 stk.