Få mere at vide
3M™ Versaflo™ TR-600/800 PAPR tilbehørs-, rengørings- og opbevaringssæt TR-653 / 37373 (AAD)
Artikelnummer. 15549265 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
TR-600/TR-800 PAPR-system
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15549265 TR-600/TR-800 PAPR-system Hver
1 options
Artikelnummer. 15549265 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100035841
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    919.00 DKK
    591.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 327.82 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Indeholder
1 indgangsstik og 2 tætninger, 1 udtagsstik og 2 tætninger og 1 batteristikdæksel
Beskytter mod intern forurening under rengøring og opbevaring.
  • Stik og tætning til ind- og udgangsåbninger på TR-600-seriens motor/blæser
  • Dæksel til elektriske forbindelser af TR-630 eller TR-632 batteri
  • Motor/blæserpropper gør det muligt at nedsænke motor/blæser, skylles under rindende vand eller maskinvaskes
  • Stiktætninger skal udskiftes efter 30 gange, eller når det viser sig at være beskadiget eller slidt
  • 3M Katalog# TR-653
Applikationer:
Anbefalet industri: Sundhedspleje, Farmaceutisk, Pesticidapplikation, Tungindustri, Dyreforarbejdning, Laboratorier, Atomenergi, Fremstilling, Kosmetik, Farmaceutisk forskning og produktion, Genbrug, Generel Fremstilling, Tørfoder
Certificeringer
NIOSH godkendt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Produkttype Rengørings- og opbevaringsstik
Til brug med (udstyr) TR-600/TR-800 PAPR-system
Inkluderer 1 indløbsstik og 2 tætninger, 1 stikkontakt og 2 tætninger og 1 batteristikdæksel
Model- TR-653
Mængde 1 stk.