Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Leveret luftregulator tungindustrisæt, V-500E-HIK
Artikelnummer. 31605229 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Produkttype:
Forsyningsluftregulator
Artikelnummer. Produkttype
31605229 Forsyningsluftregulator
1 options
Artikelnummer. 31605229 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100341359
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14960.00 DKK
    9572.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 5387.24 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Udstyret luftregulator tungindustri-kit giver kontinuerlig trykluftstrøm med justerbar kontrol for holdbar og behagelig åndedrætsbeskyttelse.
  • Leverer en kontinuerlig luftstrøm fra en trykluftkilde for at sikre en stabil og ensartet forsyning.
  • Kompatibel med et bredt udvalg af 3M hovedtoppe, herunder hætter og hjelme, og tilbyder alsidighed til flere formål.
  • Har justerbar luftstrømskontrol, der gør det muligt for brugerne at tilpasse luftstrømmen efter deres individuelle behov og præferencer.
  • Designet til at beskytte mod luftbårne forurenende stoffer for øget sikkerhed og ydeevne.
  • Ideel til brug i industrier som fremstilling, byggeri og kemisk forarbejdning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Plast
Produkttype Forsyningsluftregulator