Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Forsyningsluftvarmeventil-samling, V-200E
Artikelnummer. 31605234 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Produkttype:
Varmeventilmontering
Artikelnummer. Produkttype
31605234 Varmeventilmontering
1 options
Artikelnummer. 31605234 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100340967
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11540.00 DKK
    7382.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 4157.12 DKK
    36% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Den leverede luftvarmeventil giver opvarmet luftstrøm for komfort i kolde omgivelser, samtidig med at pålidelig åndedrætsbeskyttelse sikres.
  • Giver en behagelig respirationsløsning for arbejdere i kolde og udfordrende miljøer.
  • Opvarmer trykluft op til 28 °C for at øge brugerkomforten.
  • Kompatibel med et bredt udvalg af 3M hovedbeskyttere, herunder hætter og hjelme.
  • Muliggør nem konfiguration baseret på miljø, forureninger og personlige præferencer.
  • Har justerbar luftstrømskontrol til at tilpasse opvarmningsniveauerne.
  • Velegnet til brug i produktion, byggeri og andre krævende industrier.
  • Hjælper med at forbedre medarbejdernes sikkerhed og den generelle komfort under længere tids brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Produkttype Varmeventilmontering
Størrelse Én størrelse