Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Leveret luftkølingsventil-samling, V-100E
Artikelnummer. 31605233 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Produkttype:
Køleventil-samling
Artikelnummer. Produkttype
31605233 Køleventil-samling
1 options
Artikelnummer. 31605233 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100341417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8775.00 DKK
    5615.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 3159.97 DKK
    36% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
V-Series luftregulatorer giver komfortabel og omkostningseffektiv åndedrætsbeskyttelse til hel dags brug.
  • Luftværnsmasker giver forbedrede funktioner sammenlignet med traditionel åndedrætsbeskyttelse.
  • Tilbyd muligheder for at køle eller opvarme indkommende luft med specifikke ventiler for øget komfort.
  • Kræver en ren luftkilde, såsom anlægsluftsystemer eller flaskeluft, for driften.
  • Lever ren, åndbar luft til en række kompatible hætter og hjelme.
  • Designet til lav vedligeholdelse og pålidelig ydeevne i krævende miljøer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Produkttype Køleventil-samling
Størrelse Én størrelse