Få mere at vide
3M™ Versaflo M-Series PAPR visirer og dæksler
Artikelnummer. 11767424 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Produkttype:
Premium visir
Præmie Peel-Off Visir Cover
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
11767424 Premium visir Pakke med 5
15799057 Præmie Peel-Off Visir Cover Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11767424 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100063883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2180.00 DKK
    1414.98 DKK / Pakke med 5
    Spare 765.02 DKK
    35% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med 3M™ Versaflo M-Series produkter.
  • 3M Katalog# M-926 , 3M Katalog# M-927 , 3M Katalog# M-928
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polycarbonat
Produkttype Premium visir
Til brug med (applikation) Rengøring, el, vedligeholdelse af anlæg, maling, slibning, svejsning
Til brug med (udstyr) M-serie PAPR
Inkluderer En m-921 visir pakning
Model- M-927