Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Ubelagt visir til M-Series PAPR
Artikelnummer. 15779727 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
M-serie PAPR
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15779727 M-serie PAPR Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15779727 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000042917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1900.00 DKK
    1275.48 DKK / Pakke med 5
    Spare 624.52 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Giver yderligere beskyttelse mod stænk af smeltet metal M-Series Hovedtoppe
  • Giver yderligere beskyttelse mod stænk af smeltet metal M-Series Hovedtoppe
  • 3M Katalog# M-925
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) M-serie PAPR
Til brug med (applikation) Rengøring, el, vedligeholdelse af anlæg, maling, slibning, svejsning
Inkluderer En m-921 visir pakning
Materiale Polycarbonat
Model- M-925
Produkttype Standard visir