Få mere at vide
3M™ Versaflo M-Series PARP Visir Reservedele
Artikelnummer. 15700088 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
M-serie parp
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15700088 M-serie parp Hver
1 options
Artikelnummer. 15700088 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100064616
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    691.00 DKK
    469.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 221.88 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
M-920 Visir Frame Assembly er en reservedel til 3M™ Versaflo M-Series produkter.
Indeholder to M-919 Visir Frame knapper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Visirrammesamling
Til brug med (applikation) Rengøring, el, vedligeholdelse af anlæg, maling, slibning, svejsning
Til brug med (udstyr) M-serie parp
Inkluderer To M-919 visirrammeknapper