Få mere at vide
3M™ Versaflo™ M-400 serie PAPR ydre kappe
Artikelnummer. 15790068 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Stil:
Flammebestandig
Høj holdbarhed
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stil Pakningsstørrelse
15790068 Høj holdbarhed Hver
15700078 Flammebestandig Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15790068 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100137905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1265.00 DKK
    903.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 361.48 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Yderkappe er reservedele til brug med M-400 hjelme.
  • M-446 ydre kappe er et behageligt ydre kappe med lavt fnug til 3M™ Versaflo M-400 hjelme
  • Fremstillet af Nomex , M-447 ydre kappe er et flammesikkert ydre kappe til 3M™ Versaflo M-400 hjelme
  • Fremstillet af Cordura Nylon , M-448 ydre kappe er et ydre kappe med høj holdbarhed til 3M™ Versaflo M-400 hjelme
  • 3M Katalog# M-445, M-446, M-447, M-448
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 1,000
Materiale Cordura Nylon
Produkttype Ydre Ligklæde
Til brug med (applikation) Rengøring, el, vedligeholdelse af anlæg, maling, slibning, svejsning
Til brug med (udstyr) M-400 hjelm
Model- M-448
Stil Høj holdbarhed