Få mere at vide
3M™ Versaflo™ M-400 serie PAPR ydre kappe
Artikelnummer. 15700078 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Stil:
Flammebestandig
Høj holdbarhed
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stil Pakningsstørrelse
15700078 Flammebestandig Hver
15790068 Høj holdbarhed Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15700078 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100137850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2000.00 DKK
    1466.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 533.97 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Yderkappe er reservedele til brug med M-400 hjelme.
  • M-446 ydre kappe er et behageligt ydre kappe med lavt fnug til 3M™ Versaflo M-400 hjelme
  • Fremstillet af Nomex , M-447 ydre kappe er et flammesikkert ydre kappe til 3M™ Versaflo M-400 hjelme
  • Fremstillet af Cordura Nylon , M-448 ydre kappe er et ydre kappe med høj holdbarhed til 3M™ Versaflo M-400 hjelme
  • 3M Katalog# M-445, M-446, M-447, M-448
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 1,000
Materiale Nomex
Produkttype Ydre Ligklæde
Til brug med (applikation) Rengøring, el, vedligeholdelse af anlæg, maling, slibning, svejsning
Til brug med (udstyr) M-400 hjelm
Model- M-447
Stil Flammebestandig