Få mere at vide
3M™ Versaflo™ M-300 Series Respiratory Hardhat Assembly
Artikelnummer. 11773916 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Model-:
M-307
Inkluderer:
Flame-Resistant Faceseal
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Model- Inkluderer Pakningsstørrelse
11773916 M-307 Flame-Resistant Faceseal Hver
1 options
Artikelnummer. 11773916 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000104036
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Versaflo™ M-300 Series Respiratory Hardhat Assembly provides respiratory and limited head and eye protection.
Features:
  • Chemical and Scratch Resistant Lenses
  • Large Viewing Area
  • Lightweight, Easy Visor Replacement System
Environmental Conditions:
  • Cold Working Environment
  • High Mobility Required
  • Safety Helmet Required
Hazard Type:
  • Gas, Vapour and Particulates
  • Liquid Splash
  • Low Energy Flying Particles/Dust
  • Falling Objects
  • Sparks and Hot Particles
Applications:
  • Automotive, food and beverage manufacturing
  • Metal production and fabrication
  • Military maintenance
  • Repair and operation
  • Pharmaceutical
  • Transportation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) 25
Certificeringer/compliance CE Approved, EN 12941 TH2/TH3, EN 14594 3B, EN 166:2001, EN 397
Farve Black
Materiale Flame-resistant Polyester
Produkttype Respirator Hard Hat
Til brug med (applikation) Demolition, Food and Beverage Manufacturing, Metalworking, Pulp and Paper, Agriculture, Smelting, Woodworking, Chemical Processing, Construction
Til brug med (udstyr) 3M Air Delivery Units
Inkluderer Flame-Resistant Faceseal
Materiale (linse) Polycarbonate
Model- M-307
Sterilitet Non-sterile
Ophængstype Textile
Visir type Premium Visor and Faceseal
Med ansigtsforsegling Yes
Dimensioner (L x B x H) 346 x 346 x 254 mm
Længde (engelsk) 13.6 in.
Længde (metrisk) 346 mm
Bredde (engelsk) 13.6 in.
Bredde (metrisk) 346 mm
Højde (engelsk) 9.6 in.
Højde (metrisk) 254 mm
Vægt (engelsk) 1.8 lb.
Vægt (metrisk) 832 g
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.