Få mere at vide
3M™ Versaflo™ M-100 Series PAPR erstatningshovedophæng
Artikelnummer. 11707424 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
M-100 ansigtsskærme
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11707424 M-100 ansigtsskærme Hver
1 options
Artikelnummer. 11707424 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100063886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.00 DKK
    478.75 DKK / Pakke med 1
    Spare 228.25 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Hovedophæng er en reservedel til Versaflo™ M-100 serie ansigtsskærme.
  • 3M Katalog# M-150
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Engangs Genanvendelig
Produkttype Hovedophæng
Til brug med (applikation) Rengøring, El, Anlægsvedligeholdelse, Maling, Slibning, Svejsning
Til brug med (udstyr) M-100 ansigtsskærme
Model- M-150