Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Længdejusterende åndedrætsslange
Artikelnummer. 11854564 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Versaflo™ TR-300 serien PAPR
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11854564 Versaflo™ TR-300 serien PAPR Hver
1 options
Artikelnummer. 11854564 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100006955
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    991.00 DKK
    611.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 379.03 DKK
    38% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Har en fleksibel helix, der justeres til den passende længde for den enkelte bærer.
  • QRS (Quick Release Swivel) ånderør giver hurtig og nem tilslutning
  • Opfylder højere krav til åndedrætsevne med 3M™ hovedtoppe
  • Speciel flammehæmmende muffe forlænger rørets levetid og beskytter den mod flyvende gnister
  • Engangsbetræk til åndedrætsslange er tilgængeligt for at hjælpe med rengøring og dekontaminering
  • 3M Katalog# BT-30
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Åndedrætsslange
Til brug med (applikation) Montering, vedligeholdelse af anlæg, slibning, maskindrift, maling, slibning
Til brug med (udstyr) Versaflo™ TR-300 serien PAPR
Model- BT-30