Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Kraftig ånderør i neopren gummi
Artikelnummer. 11773896 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Versaflo™ TR-300 serien PAPR
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11773896 Versaflo™ TR-300 serien PAPR Hver
1 options
Artikelnummer. 11773896 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100069524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1595.00 DKK
    1039.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 555.12 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Ånderør lavet af varmebestandigt neoprengummimateriale til robuste applikationer.
  • Luftåndingsslange med høj holdbarhed, der er let at tørre af
  • Quick-release-drejet muliggør enhåndsforbindelse og frigørelse.
  • Kompatibel med alle 3M™ Versaflo™ Hovedtoppe og lufttilførselsenheder
  • Størrelse: 840 mm
  • 3M Katalog# BT-40
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Neopren
Produkttype Åndedrætsslange
Til brug med (applikation) Montering, vedligeholdelse af anlæg, slibning, maskindrift, maling, slibning
Til brug med (udstyr) Versaflo™ TR-300 serien PAPR
Model- BT-40