Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Flammebestandig ansigtsforsegling til M-100 og M-300 serier PAPR
Artikelnummer. 15710078 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Versaflo™ M-100 og M-300 serien
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15710078 Versaflo™ M-100 og M-300 serien Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15710078 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100137903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00 DKK
    971.76 DKK / Pakke med 5
    Spare 528.24 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Til brug med M-100 og M-300 Series PAPR-systemer.
  • Materiale: Flammehæmmende polyester
  • 3M Katalog# M-937
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Engangs Genanvendelig
Materiale Polyester
Produkttype Ansigtsforsegling
Til brug med (applikation) Rengøring, El, Anlægsvedligeholdelse, Maling, Slibning, Svejsning
Til brug med (udstyr) Versaflo™ M-100 og M-300 serien
Inkluderer 4-punkts tekstilstropper, visir
Model- M-937