Få mere at vide
3M™ Standard kemiske sorbenter
Kapacitet (engelsk):
8 gal.
12 gal.
14 gal.
17 gal.
Type:
Kemisk sorbentpartikelformet
Kemisk sorberende minibom
Kemisk sorberende pude
Model-:
P110
P200
P300
P500
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 16
Pakke med 200
Beskrivelse
Smelteblæste polypropylenmikrofibre absorberer væsker såsom flussyre og andre vandbaserede kemikalier og opsuger i gennemsnit 10 gange deres vægt af de fleste EPA-designede farlige væsker.
- Sorbenter er snavs- og støvfrie; indeholder ingen slibende granulat, der kan beskadige dyrt udstyr
- Polypropylenbase er kemisk inert og kan forbrændes; tillader adskillelse og genbrug i mange applikationer
- Gule kartoner, der er nemme at spotte, beskytter sorbenter mod temperatur og fugtighed for sikker, langtidsopbevaring
- Praktiske dispenserbokse —velegnet til bordplader eller vægmontering —holder puder og puder inden for rækkevidde. Puder eller ruller er ideelle til brug på arbejdsflader og kan trimmes i størrelse
- Minibomme omgiver og indeholder spild; puder opsuger dem
- 3M Katalog# P110, P200, P208, P300, P500
Disse sikkerhedsprodukter skal bruges i overensstemmelse med de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | OSHA 29 CFR 1910.132 |
| Farve | Gul |
| Kapacitet (engelsk) | 8 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 30.3 L |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Kemisk sorberende pude |
| Til brug med (applikation) | Til kontrol af spild af visse farlige væsker |
| Model- | P300 |
| Dimensioner (L x B) | 38 x 17,78 cm (15 x 7 tommer) |
| Længde (engelsk) | 15 tommer |
| Vis mere |